Learn More
7-Deazaguanin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 7-Deazaguanine |
| CAS | 7355-55-7 |
| Summenformel | C6 H6 N4 O |
| Menge | 5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H6N4O/c7-6-9-4-3(1-2-8-4)5(11)10-6/h1-2H,(H4,7,8,9,10,11) |
| SMILES | Nc1nc(O)c2cc[nH]c2n1 |
| IUPAC-Name | 2-Amino-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-ol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 150.14 |
| Formelmasse | 150.0542 |