Learn More
7-Deazahypoxanthin, TRC
Artikelnummer. 30349971
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30349971 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30349971 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD20160025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Deazahypoxanthine
CAS 3680-71-5
Summenformel C6 H5 N3 O
Menge 25 g
Synonym Tofacitinib Impurity 35
InChI-Formel InChI=1S/C6H5N3O/c10-6-4-1-2-7-5(4)8-3-9-6/h1-3H,(H2,7,8,9,10)
SMILES Oc1ncnc2[nH]ccc12
IUPAC-Name 7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-ol
Molekulargewicht (g/mol) 135.12
Formelmasse 135.0433