Learn More
7-Dehydrocholesterol-Oleat, TRC
Artikelnummer. 30361928
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30361928 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30361928 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD229475250MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Dehydrocholesterol Oleate
CAS 10105-12-1
Summenformel C45H76O2
Menge 250 mg
Synonym Cholesta-5,7-dien-3-ol, (9Z)-9-octadecenoate, (3beta)- (9CI), Cholesta-5,7-dien-3-ol, 9-octadecenoate, [3beta(Z)]-
InChI-Formel InChI=1S/C45H76O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-25-43(46)47-38-30-32-44(5)37(34-38)26-27-39-41-29-28-40(36(4)24-22-23-35(2)3)45(41,6)33-31-42(39)44/h14-15,26-27,35-36,38,40-42H,7-13,16-25,28-34H2,1-6H3/b15-14-/t36-,38+,40-,41+,42+,44+,45-/m1/s1
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4C3=CC=C2C1)[C@H](C)CCCC(C)C
IUPAC-Name [(3S,9S,10R,13R,14R,17R)-10,13-Dimethyl-17-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,4,9,11,12,14,15,16,17-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl] (Z)-octadec-9-enoat
Molekulargewicht (g/mol) 649.08
Formelmasse 648.5845