Learn More
7-Dehydrocholesterol-Oleat, TRC
Artikelnummer. 30368059
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30368059 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30368059 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD229475100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Dehydrocholesterol Oleate
CAS 10105-12-1
Summenformel C45H76O2
Menge 100 mg
Synonym Cholesta-5,7-dien-3-ol, (9Z)-9-octadecenoate, (3beta)- (9CI), Cholesta-5,7-dien-3-ol, 9-octadecenoate, [3beta(Z)]-
InChI-Formel InChI=1S/C45H76O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-25-43(46)47-38-30-32-44(5)37(34-38)26-27-39-41-29-28-40(36(4)24-22-23-35(2)3)45(41,6)33-31-42(39)44/h14-15,26-27,35-36,38,40-42H,7-13,16-25,28-34H2,1-6H3/b15-14-/t36-,38+,40-,41+,42+,44+,45-/m1/s1
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4C3=CC=C2C1)[C@H](C)CCCC(C)C
IUPAC-Name [(3S,9S,10R,13R,14R,17R)-10,13-Dimethyl-17-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,4,9,11,12,14,15,16,17-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl] (Z)-octadec-9-enoat
Molekulargewicht (g/mol) 649.08
Formelmasse 648.5845