Learn More
7-Demethyl-Ivabradin, TRC
Artikelnummer. 30363250
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30363250 1 mg 1 Milligramm
30352888 5 mg 5 Milligramm
30350227 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30363250 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD2929801MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 304462-60-0
Summenformel C26 H34 N2 O5
Molekulargewicht (g/mol) 454.56
Synonym 3-[3-[[[(7S)-3,4-dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-yl]methyl]methylamino]propyl]-1,3,4,5-tetrahydro-7-hydroxy-8-methoxy-2H-3-Benzazepin-2-one
IUPAC-Name 3-[3-[[(7S)-3,4-dimethoxy-7-bicyclo[4.2.0]octa-1(6),2,4-trienyl]methyl-methylamino]propyl]-8-hydroxy-7-methoxy-2,5-dihydro-1H-3-benzazepin-4-one
SMILES COc1cc2CC(=O)N(CCCN(C)C[C@H]3Cc4cc(OC)c(OC)cc34)CCc2cc1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material O-Desmethyl Ivabradine
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C26H34N2O5/c1-27(16-20-10-19-13-24(32-3)25(33-4)15-21(19)20)7-5-8-28-9-6-17-11-22(29)23(31-2)12-18(17)14-26(28)30/h11-13,15,20,29H,5-10,14,16H2,1-4H3/t20-/m1/s1
Formelmasse 454.2468