Learn More
7-Desmethylagomelatine, TRC
Artikelnummer. 30360511
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30360511 10 mg 10 Milligramm
30360812 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30360511 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD23109510MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 152302-45-9
Summenformel C14 H15 N O2
Molekulargewicht (g/mol) 229.27
Synonym Acetamide, N-[2-(7-hydroxy-1-naphthalenyl)ethyl]-, N-[2-(7-Hydroxy-1-naphthalenyl)ethyl]acetamide, 7-Desmethylagomelatine, N-[2-(7-Hydroxy-1-naphthyl)ethyl]acetamide, O-Demethylagomelatine, S 21517
IUPAC-Name N-[2-(7-hydroxynaphthalen-1-yl)ethyl]acetamide
SMILES CC(=O)NCCc1cccc2ccc(O)cc12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Desmethyl Agomelatine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H15NO2/c1-10(16)15-8-7-12-4-2-3-11-5-6-13(17)9-14(11)12/h2-6,9,17H,7-8H2,1H3,(H,15,16)
Formelmasse 229.1103
Reinheit (%) >95%