missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

7-Desmethylagomelatine, TRC

Artikelnummer. 30360812
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30360812 100 mg 100 Milligramm
30360511 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30360812 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD231095100MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 152302-45-9
Summenformel C14 H15 N O2
Molekulargewicht (g/mol) 229.27
Synonym Acetamide, N-[2-(7-hydroxy-1-naphthalenyl)ethyl]-, N-[2-(7-Hydroxy-1-naphthalenyl)ethyl]acetamide, 7-Desmethylagomelatine, N-[2-(7-Hydroxy-1-naphthyl)ethyl]acetamide, O-Demethylagomelatine, S 21517
IUPAC-Name N-[2-(7-hydroxynaphthalen-1-yl)ethyl]acetamide
SMILES CC(=O)NCCc1cccc2ccc(O)cc12

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 7-Desmethyl Agomelatine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H15NO2/c1-10(16)15-8-7-12-4-2-3-11-5-6-13(17)9-14(11)12/h2-6,9,17H,7-8H2,1H3,(H,15,16)
Formelmasse 229.1103
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.