Learn More
7-Diethylamino-4-Methylcumarin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11435037
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11435037 100 g 100 Gramm
11445037 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11435037 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21938.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    104.04 €
    84.65 € / 100 Gramm
    Sparen 19.39 €
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 91-44-1 | C14H17NO2 | 231.295 g/mol
7-(Diethylamino)-4-methylcoumarin, is potentially useful as a laser dye.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
7-(Diethylamino)-4-Methylcoumarin, ist möglicherweise als Laserfarbstoff nützlich.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, wässrigen Säurelösungen, Harzen, Lacken, Vinylen, Äther, Aceton, gewöhnlichen organischen Lösungsmitteln und Alkohol.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 91-44-1
Summenformel C14H17NO2
Molekulargewicht (g/mol) 231.295
MDL-Nummer MFCD00006864
InChI-Schlüssel AFYCEAFSNDLKSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-diethylamino-4-methylcoumarin, coumarin 1, 7-diethylamino-4-methyl-2h-chromen-2-one, coumarin 47, coumarin 460, 4-methyl-7-diethylamino coumarin, blancophor aw, blancophor ffg, 4-methyl-7-diethylaminocoumarin, hakkol p
PubChem CID 7050
ChEBI CHEBI:51938
IUPAC-Name 7-(Diethylamino)-4-Methylchromen-2-on
SMILES CCN(CC)C1=CC2=C(C=C1)C(=CC(=O)O2)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Diethylamino-4-methylcoumarin
Schmelzpunkt 72°C to 75°C
Menge 100 g
Beilstein 193303
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,aqueous acid solutions,resins,varnishes,vinyls,ether,acetone,ordinary organic solvents,and alcohol.
Formelmasse 231.3
Reinheit (%) 99%