Learn More
7-(Dimethylamino)-4-methylcumarin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 7-(Dimethylamino)-4-methylcoumarin |
| CAS | 87-01-4 |
| Summenformel | C12H13NO2 |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H13NO2/c1-8-6-12(14)15-11-7-9(13(2)3)4-5-10(8)11/h4-7H,1-3H3 |
| SMILES | CN(C)c1ccc2C(=CC(=O)Oc2c1)C |
| IUPAC-Name | 7-(Dimethylamino)-4-methylchromen-2-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 203.24 |
| Formelmasse | 203.0946 |