Learn More
7-Ethoxy Resorufin, TRC
Artikelnummer. 30134266
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30134266 25 mg 25 Milligramm
30133405 1 mg 1 Milligramm
30005929 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134266 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE89287525MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5725-91-7
Summenformel C14 H11 N O3
Molekulargewicht (g/mol) 241.24
Synonym 7-Ethoxyresorufin
IUPAC-Name 7-Ethoxyphenoxazin-3-on
SMILES CCOc1ccc2N=C3C=CC(=O)C=C3Oc2c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Ethoxyresorufin
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H11NO3/c1-2-17-10-4-6-12-14(8-10)18-13-7-9(16)3-5-11(13)15-12/h3-8H,2H2,1H3
Formelmasse 241.0739
Reinheit (%) >95%