Learn More
7-Ethoxybenzo[b]furan-2-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11474637
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11474637 1 g -
11484637 5 g 5 Gramm
11494637 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11474637 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21143.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 206559-61-7
Summenformel C11H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 206.197
MDL-Nummer MFCD00060710
InChI-Schlüssel DQJVZIUEXPTEKX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 736202
IUPAC-Name 7-Ethoxy-1-Benzofuran-2-Carbonsäure
SMILES CCOC1=CC=CC2=C1OC(=C2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Ethoxybenzo[b]furan-2-carboxylic acid
Schmelzpunkt 196°C to 199°C
Menge 1 g
Synonym 7-ethoxybenzofuran-2-carboxylic acid, 7-ethoxybenzo b furan-2-carboxylic acid, acmc-1cirp, 2-benzofurancarboxylicacid,7-ethoxy, 2-benzofurancarboxylicacid, 7-ethoxy, 2-benzofurancarboxylic acid, 7-ethoxy, 2-benzofurancarboxylic acid, 7-ethoxy-9ci
Formelmasse 206.2
Reinheit (%) 97%