Learn More
7-Ethoxycumarin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11338985
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11338985 100 mg 100 Milligramm
11328985 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11338985 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L14116.MC
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 31005-02-4 | C11H10O3 | 190.198 g/mol
7-Ethoxycoumarin is a substrate for CYP2B6 used in fluorometric assays of microsomal monooxygenase activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
7-Ethoxycumarin ist ein Substrat für CYP2B6, das in fluorometrischen Assays der mikrosomalen Monooxygenase-Aktivität verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in heißem Methanol (sehr schwache Trübung), 95 % Ethanol (50 mg/ml), DMF und DMSO. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 31005-02-4
Summenformel C11H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 190.198
MDL-Nummer MFCD00006877
InChI-Schlüssel LIFAQMGORKPVDH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-ethoxycoumarin, 7-ethoxy-2h-chromen-2-one, ethylumbelliferone, 2h-1-benzopyran-2-one, 7-ethoxy, 7-ethoxy-2h-1-benzopyran-2-one, 7-ethoxycoumarine, pubchem8680, coumarin, 7-ethoxy, acmc-209hjx
PubChem CID 35703
ChEBI CHEBI:28184
IUPAC-Name 7-Ethoxychromen-2-on
SMILES CCOC1=CC2=C(C=C1)C=CC(=O)O2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Ethoxycoumarin
Schmelzpunkt 88°C to 91°C
Menge 100 mg
Beilstein 146200
Löslichkeitsinformationen Soluble in hot methanol (very faint turbidity),95% ethanol (50mg/ml),DMF,and DMSO. Insoluble in water.
Formelmasse 190.2
Reinheit (%) 99%