Learn More
7-Fluor-2,3,4,9-tetrahydro-1H-beta-carbolin, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 7-Fluoro-2,3,4,9-tetrahydro-1H-β-carboline |
| CAS | 177858-80-9 |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Summenformel | C11H11FN2 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 7-fluoro-2,3,4,9-tetrahydro-1h-beta-carboline, 7-fluoro-1,2,3,4-tetrahydro-9h-pyrido 3,4-b indole, 7-fluoro-1h,2h,3h,4h,9h-pyrido 3,4-b indole, 7-fluoro-2,3,4,9-tetrahydro-1h-pyrido 3,4-b indole, 7-fluoro-1,2,3,4-tetrahydrobeta-carboline, 1h-pyrido 3,4-b indole, 7-fluoro-2,3,4,9-tetrahydro |
| InChI-Schlüssel | OTGGOPSBNVEBDA-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1CNCC2=C1C3=C(N2)C=C(C=C3)F |
| IUPAC-Name | 7-Fluor-2,3,4,9-Tetrahydro-1H-Pyrido[3,4-b]Indol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 190.221 |
| Mehr anzeigen |