Learn More
7-Fluorobenzo-2-Oxa-1,3-Diazol-4 -Sulfonsäure-Ammoniumsalz, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11475511 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11475511 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11475511 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215808625
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    476.00 €
    452.55 € / 25 Milligramm
    Sparen 23.45 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Empfindliches und spezifisches fluoreszierendes Markierungsreagenz für Verbindungen mit niedrigem Molekulargewicht und für Makromoleküle, die Thiolgruppen enthalten
Chemische Identifikatoren
CAS 84806-27-9
Summenformel C6H6FN3O4S
Molekulargewicht (g/mol) 235.189
MDL-Nummer MFCD02682109
InChI-Schlüssel JXLHNMVSKXFWAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-Fluorobenzoflurazan-4 -Sulfonsäure Ammoniumsalz, Ammonium 7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazol-4-sulfonat, Azanium 7-fluor-2,1,3-benzoxadiazol-4-sulfonat, Ammonium 7-fluorobenzo c 1,2,5 oxadiazol-4-sulfonat, 7-Fluorobenzo c 1,2,5-oxadiazol-4-sulfonsäure, Azamethan, 2,1,3-Benzoxadiazol-4-sulfonsäure, 7-fluoro-, Ammoniumsalz 1:1, 7-fluorobenzo c 1,2,5-oxadiazole-4-sulfonic acid, azamethane, 2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonic acid, 7-fluoro-, ammonium salt 1:1
PubChem CID 2737780
IUPAC-Name Azanium;7-Fluor-2,1,3-Benzoxadiazol-4-Sulfonat
SMILES C1=C(C2=NON=C2C(=C1)S(=O)(=O)[O-])F.[NH4+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Fluorobenzo-2-oxa-1, 3-diazol-4-sulfonsäure Ammoniumsalz
Menge 25 mg
Formelmasse 235.2
Physikalische Form Pulver