Learn More
7-Hydroxy-1,2,3,4-Tetrahydrochinolin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals ™
Artikelnummer. p-7077752 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15587519
Marke: Thermo Scientific Acros 458710010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 58196-33-1 | C9H11NO | 149.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 58196-33-1
Summenformel C9H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 149.19
InChI-Schlüssel HJJRGZMJZDSMDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline, 7-quinolinol, 1,2,3,4-tetrahydro, 1,2,3,4-tetrahydro-7-quinolinol, 1,2,3,4-tetrahydro-quinolin-7-ol, 1,2,3,4-tetrahydrochinolin-7-ol, pubchem12787, 7-hydroxy-3,4-dihydro-2h-quinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-7-hydroxyquinoline, 7-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydro-quinolin, 7-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydro quinolinoe
PubChem CID 93980
IUPAC-Name 1,2,3,4-Tetrahydrochinolin-7-ol
SMILES C1CC2=C(C=C(C=C2)O)NC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Schmelzpunkt 91.0°C to 93.5°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 149.19
Reinheit (%) 96%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 7-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline, 96%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.