Learn More
7-Hydroxy-2,2,8-Trimethyl-2,3-Dihydro-4 H-Chromen-4-on, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 7-Hydroxy-2,2,8-trimethyl-2,3-dihydro-4H-chromen-4-one |
| CAS Min. % | 97.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 206.24 |
| Reinheit (%) | 97% |