Learn More
7-Hydroxy-2-methyl-4H-1-benzopyran-4-on, Mikromol™
Artikelnummer. 30457618
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30457618 4 x 25 mg 100 Milligramm
17962276 100 mg 100 Milligramm
17914096 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30457618 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0294.0200254AMP
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
7-Hydroxy-2-methyl-4H-1-benzopyran-4-on, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Hydroxy-2-methyl-4H-1-benzopyran-4-one
CAS 6320-42-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 7-Hydroxy-2-methyl-4H-1-benzopyran-4-one
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C10 H8 O3
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Hymecromone Imp. B (EP), 7-Hydroxy-2-methyl-4H-1-benzopyran-4-one, Hymecromone Impurity B
InChI-Formel InChI=1S/C10H8O3/c1-6-4-9(12)8-3-2-7(11)5-10(8)13-6/h2-5,11H,1H3
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES CC1=CC(=O)c2ccc(O)cc2O1
IUPAC-Name 7-Hydroxy-2-Methylchromen-4-on
Molekulargewicht (g/mol) 176.17
Menge 4 x 25 mg
Formelmasse 176,0473 g/mol