Learn More
7-Hydroxy-3,4-dihydrochinolin-2(1H)-on, Mikromol™
Artikelnummer. 17903516
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17903516 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17903516 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0961.130025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
7-Hydroxy-3,4-dihydrochinolin-2(1H)-on
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemischer Name oder Material 3,4-Dihydro-7-hydroxyquinoline-2(1H)-one
CAS 22246-18-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 3,4-Dihydro-7-hydroxyquinoline-2(1H)-one
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C9 H9 N O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 7-Hydroxy-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one, 2(1H)-Quinolinone, 3,4-dihydro-7-hydroxy-, Carbostyril, 3,4-dihydro-7-hydroxy- (7CI,8CI), Hydrocarbostyril, 7-hydroxy- (6CI), 3,4-Dihydro-7-hydroxy-2(1H)-quinolinone, 7-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydro-2-quinolinone, 7-Hydroxy-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one, 7-Hydroxy-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone, 7-Hydroxy-3,4-dihydrocarbostyril, Aripiprazole Impurity A
InChI-Formel InChI=1S/C9H9NO2/c11-7-3-1-6-2-4-9(12)10-8(6)5-7/h1,3,5,11H,2,4H2,(H,10,12)
SMILES Oc1ccc2CCC(=O)Nc2c1
IUPAC-Name 7-Hydroxy-3,4-Dihydro-1H-Chinolin-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 163.17
Menge 25 mg
Formelmasse 163,0633 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.