Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 7-Hydroxy-3, 7-Dimethyl Octanal |
| CAS | 107-75-5 |
| Summenformel | C10H20O2 |
| Menge | 10 g |
| Synonym | hydroxycitronellal, 7-hydroxycitronellal, citronellal hydrate, 3,7-dimethyl-7-hydroxyoctanal, phixia, cyclalia, cyclosia, laurine, fixol, lilyl aldehyde |
| InChI-Schlüssel | WPFVBOQKRVRMJB-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CC(CCCC(C)(C)O)CC=O |
| IUPAC-Name | 7-Hydroxy-3,7-dimethyloctanal |
| Molekulargewicht (g/mol) | 172.268 |
| PubChem CID | 7888 |
| Mehr anzeigen |