Learn More
7-Hydroxy-4-(Trifluormethyl)cumarin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11437867
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11437867 5 g 5 Gramm
11427867 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11437867 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16537.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    274.38 €
    234.65 € / 5 Gramm
    Sparen 39.73 €
    14% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 575-03-1 | C10H5F3O3 | 230.142 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 575-03-1
Summenformel C10H5F3O3
Molekulargewicht (g/mol) 230.142
MDL-Nummer MFCD00037578
InChI-Schlüssel CCKWMCUOHJAVOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-hydroxy-4-trifluoromethyl coumarin, 7-hydroxy-4-trifluoromethylcoumarin, 7-hydroxy-4-trifluoromethyl-2h-chromen-2-one, 7-hydroxy-4-trifluoromethyl chromen-2-one, 4-trifluoromethyl umbelliferone, 7-hydroxy-4-trifluoromethyl-chromen-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one, 7-hydroxy-4-trifluoromethyl, 7,4-hfc, maybridge1_006885, tfmu
PubChem CID 5375667
IUPAC-Name 7-Hydroxy-4-(trifluormethyl)chromen-2-on
SMILES C1=CC2=C(C=C1O)OC(=O)C=C2C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)coumarin
Schmelzpunkt 178°C to 180°C
Menge 5 g
Formelmasse 230.14
Reinheit (%) 98%