Learn More
7-Hydroxy-4-(trifluormethyl)cumarin, TRC
Artikelnummer. 30399459
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30399459 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30399459 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH971550250MG
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)coumarin
CAS 575-03-1
Summenformel C10 H5 F3 O3
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H5F3O3/c11-10(12,13)7-4-9(15)16-8-3-5(14)1-2-6(7)8/h1-4,14H
SMILES Oc1ccc2C(=CC(=O)Oc2c1)C(F)(F)F
IUPAC-Name 7-Hydroxy-4-(trifluormethyl)chromen-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 230.14
Formelmasse 230.0191