Learn More
7-Hydroxy-5-methyl-[1,2,4]-triazol-[1,5-a]-pyrimidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11408367
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11408367 25 g 25 Gramm
11418367 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11408367 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18438.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2503-56-2
Summenformel C6H6N4O
MDL-Nummer MFCD00005555
InChI-Schlüssel INVVMIXYILXINW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-1,2,4 triazolo 1,5-a pyrimidin-7-ol, 7-hydroxy-5-methyl-1,3,4-triazaindolizine, methyl hydroxytriazaindolizine, 1,2,4 triazolo 1,5-a pyrimidin-7-ol, 5-methyl, 5-methyl-7-hydroxy-1,3,4-triazaindolizine, 5-methyl-1h-1,2,4 triazolo 1,5-a pyrimidin-7-one, 5-methyl-s-triazolo 1,5-a pyrimidin-7-ol, s-triazolo 1,5-a pyrimidin-7-ol, 5-methyl, 5-methyl-1,2,4-triazolo 1,5-a pyrimidin-7-ol, 5-methyl 1,2,4 triazolo 1,5-a pyrimidin-7-ol
PubChem CID 75629
Specifications
Chemischer Name oder Material 7-Hydroxy-5-methyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine
Schmelzpunkt 281°C to 285°C
Menge 25 g
Beilstein 609440
SMILES CC1=CC(=O)N2C(=N1)N=CN2
IUPAC-Name 5-Methyl-1H-[1,2,4]Triazolo[1,5-a]Pyrimidin-7-on
Molekulargewicht (g/mol) 150.141
Formelmasse 150.14
Reinheit (%) 98%