Learn More
7-Hydroxy-5-methyl-[1,2,4]-triazol-[1,5-a]-pyrimidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11428367
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11428367 500 g 500 Gramm
11408367 25 g 25 Gramm
11418367 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11428367 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18438.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2503-56-2
Summenformel C6H6N4O
MDL-Nummer MFCD00005555
InChI-Schlüssel INVVMIXYILXINW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-1,2,4 triazolo 1,5-a pyrimidin-7-ol, 7-hydroxy-5-methyl-1,3,4-triazaindolizine, methyl hydroxytriazaindolizine, 1,2,4 triazolo 1,5-a pyrimidin-7-ol, 5-methyl, 5-methyl-7-hydroxy-1,3,4-triazaindolizine, 5-methyl-1h-1,2,4 triazolo 1,5-a pyrimidin-7-one, 5-methyl-s-triazolo 1,5-a pyrimidin-7-ol, s-triazolo 1,5-a pyrimidin-7-ol, 5-methyl, 5-methyl-1,2,4-triazolo 1,5-a pyrimidin-7-ol, 5-methyl 1,2,4 triazolo 1,5-a pyrimidin-7-ol
PubChem CID 75629
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Hydroxy-5-methyl[1,2,4 ]triazolo[1,5-a]pyrimidine
Schmelzpunkt 281°C to 285°C
Menge 500 g
Beilstein 609440
SMILES CC1=CC(=O)N2NC=NC2=N1
IUPAC-Name 5-Methyl-1H-[1,2,4]Triazolo[1,5-a]Pyrimidin-7-on
Molekulargewicht (g/mol) 150.14
Formelmasse 150.14
Reinheit (%) 98%