Learn More
7-Hydroxy-Amoxapin, TRC
Artikelnummer. 30132405
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30132405 5 mg 5 Milligramm
17984515 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30132405 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH7978005MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 37081-76-8
Molekulargewicht (g/mol) 329.78
IUPAC-Name 8-Chlor-6-Piperazin-1-Ylbenzo[b][1,4]Benzoxazepin-2-ol
SMILES Oc1ccc2N=C(N3CCNCC3)c4cc(Cl)ccc4Oc2c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Hydroxy Amoxapine
Summenformel C17 H16 Cl N3 O2
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C17H16ClN3O2/c18-11-1-4-15-13(9-11)17(21-7-5-19-6-8-21)20-14-3-2-12(22)10-16(14)23-15/h1-4,9-10,19,22H,5-8H2
Formelmasse 329.0931