Learn More
7-Hydroxy-Coumarin, TRC
Artikelnummer. 30136484
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
2.5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
2.50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30136484 1 g 1 Gramm
30006999 2.5 g 2.50 Gramm
17935015 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136484 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH9248751G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 93-35-6
Summenformel C9 H6 O3
Molekulargewicht (g/mol) 162.14
Synonym 2H-1-Benzopyran-2-one, 7-hydroxy-, Coumarin, 7-hydroxy- (7CI,8CI), 7-Hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one, 7-Hydroxy-2-chromenone, 7-Hydroxy-2H-chromen-2-one, 7-Hydroxycoumarin, 7-Hydroxylcoumarin, 7-Oxycoumarin, Hydrangin, Hydrangine, NSC 19790, Skimmetin, Skimmetine, Umbelliferon, Umbelliferone
IUPAC-Name 7-Hydroxychromen-2-1
SMILES Oc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Hydroxycoumarin
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H6O3/c10-7-3-1-6-2-4-9(11)12-8(6)5-7/h1-5,10H
Formelmasse 162.0317
Reinheit (%) >95%