Learn More
7-Hydroxy-Quetiapin (1,0 mg/ml in Methanol), TRC
Artikelnummer. 30403501
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1x1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30403501 1x1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30403501 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCKIT12451X1ML
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Hydroxyquetiapine
CAS 139079-39-3
Summenformel C21 H25 N3 O3 S
Menge 1x1 mL
Synonym 7-Hydroxyquetiapine, Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-7-ol, 11-[4-[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]-1-piperazinyl]-, 11-[4-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]-1-piperazinyl]dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-7-ol, 7-Hydroxyquetiapine, ICI 214227
InChI-Formel InChI=1S/C21H25N3O3S/c25-12-14-27-13-11-23-7-9-24(10-8-23)21-17-3-1-2-4-19(17)28-20-15-16(26)5-6-18(20)22-21/h1-6,15,25-26H,7-14H2
SMILES OCCOCCN1CCN(CC1)C2=Nc3ccc(O)cc3Sc4ccccc24
IUPAC-Name 6-[4-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]piperazin-1-yl]Benzo[b][1,4]benzothiazepin-2-ol
Molekulargewicht (g/mol) 399.51
Formelmasse 399.1617
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 mg/mL