Learn More
7-Hydroxycitronellal, TRC
Artikelnummer. 30400441
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30400441 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30400441 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH983210250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydroxycitronellal
CAS 107-75-5
Summenformel C10 H20 O2
Menge 250 mg
Synonym 7-Hydroxy-3,7-dimethyloctanal, (±)-Hydroxycitronellal, 3,7-Dimethyl-7-hydroxyoctanal, 7-Hydroxycitronellal, Citronellal hydrate, Citronellal, hydroxy-, Cyclalia, Cyclosia, Cyclosia base, Fixol, Hydroxycitronellal, Laurine, Lilyl aldehyde, Muguet synthetic, Muguettine principle, NSC 406740, Phixia
InChI-Formel InChI=1S/C10H20O2/c1-9(6-8-11)5-4-7-10(2,3)12/h8-9,12H,4-7H2,1-3H3
SMILES CC(CCCC(C)(C)O)CC=O
IUPAC-Name 7-Hydroxy-3,7-dimethyloctanal
Molekulargewicht (g/mol) 172.26
Formelmasse 172.1463