Learn More
7-Hydroxycumarin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11386776
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11386776 25 g 25 Gramm
11396776 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11386776 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L04082.14
 Eingeschränkter Artikel
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 93-35-6 | C9H6O3 | 162.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
7-Hydroxycumarin wird als intrazellulärer pH-empfindlicher Fluoreszenzindikator und als Sensor für die Blut-Hirn-Schranke verwendet. Dient als Sonnenschutzmittel und als optischer Aufheller für Textilien. Wird auch als Verstärkermedium für Farbstofflaser eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (schwer bei 20 °C), 95 % Ethanol (50 mg/ml), Chloroform, Aceton und Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 93-35-6
Summenformel C9H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 162.14
MDL-Nummer MFCD00006878
InChI-Schlüssel ORHBXUUXSCNDEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-hydroxycoumarin, umbelliferone, 7-hydroxy-2h-chromen-2-one, hydrangin, skimmetin, 7-hydroxycoumarine, 7-oxycoumarin, hydrangine, skimmetine, umbelliferon
PubChem CID 5281426
ChEBI CHEBI:27510
IUPAC-Name 7-hydroxy-2H-chromen-2-one
SMILES OC1=CC=C2C=CC(=O)OC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Hydroxycoumarin
Schmelzpunkt 228°C to 232°C
Menge 25 g
Beilstein 127683
Merck Index 14,9847
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (slightly at 20°C),95% ethanol (50mg/ml),chloroform,acetone,and methanol.
Formelmasse 162.14
Reinheit (%) 98%