Learn More
7-Hydroxyindol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7084047 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15783467
Marke: Thermo Scientific Acros 462292500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2380-84-9 | C8H7NO | 133.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2380-84-9
Summenformel C8H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 133.15
InChI-Schlüssel ORVPXPKEZLTMNW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-hydroxyindole, 7-indolol, 7-hydroxy-1h-indole, indol-7-ol, 7-hydroxy-indole, pubchem7345, 7-hydroxylindole
PubChem CID 2737651
IUPAC-Name 1H-indol-7-ol
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)O)NC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Hydroxyindole
Schmelzpunkt 85.0°C to 87.0°C
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Menge 250 mg
Formelmasse 133.15
Reinheit (%) 95%