Learn More
7-Iod-2,3-Dihydrobenzo[b]furan, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10112784
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10112784 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10738815 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10112784 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC00911DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 264617-03-0
Summenformel C8H7IO
Molekulargewicht (g/mol) 246.047
MDL-Nummer MFCD11109311
InChI-Schlüssel IASDAJCCAFGOCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-iodo-2,3-dihydrobenzo b furan, 7-iodo-2,3-dihydrobenzofuran, benzofuran,2,3-dihydro-7-iodo
PubChem CID 33589431
IUPAC-Name 7-Iod-2,3-dihydro-1-benzofuran
SMILES C1COC2=C1C=CC=C2I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Iodo-2, 3-dihydrobenzo[b]furan
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 246.04
Reinheit (%) 97%