Learn More
7-Iodisatin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7034652
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15429007 250 mg 250 Milligramm
15419007 1 g 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15429007
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H52344.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20780-78-3
Summenformel C8H4INO2
Molekulargewicht (g/mol) 273.029
MDL-Nummer MFCD01248407
InChI-Schlüssel RLGIFVDILDEIHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-iodoindoline-2,3-dione, 7-iodoisatin, 7-iodo-isatin, 7-iodo-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 7-iodo-indole-2,3-dione, pubchem20658, 7-iodoindole-2,3-dione, 7-iodo-2,3-indolinedione, 7-iodo indole-2,3-dione, 7-iodo indoline-2,3-dione
PubChem CID 4043705
IUPAC-Name 7-Iod-1H-Indol-2,3-Dion
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)I)NC(=O)C2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Iodoisatin
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Light sensitive
Formelmasse 273.03
Reinheit (%) 97%