Learn More
7-Methoxy-1-naphthaldehyd, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 7-Methoxy-1-naphthaldehyde |
| CAS | 158365-55-0 |
| Summenformel | C12 H10 O2 |
| Menge | 25 mg |
| Synonym | 7-Methoxy-1-naphthalenecarboxaldehyde, MONAL 71 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H10O2/c1-14-11-6-5-9-3-2-4-10(8-13)12(9)7-11/h2-8H,1H3 |
| SMILES | COc1ccc2cccc(C=O)c2c1 |
| IUPAC-Name | 7-Methoxynaphthalin-1-carbaldehyd |
| Molekulargewicht (g/mol) | 186.207 |
| Formelmasse | 186.068 |