Learn More
7-Methoxy-1-naphthalinacetonitril, Mikromol™
Artikelnummer. 30051593
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30051593 25 mg 25 Milligramm
17959244 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30051593 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM3583.010025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
7-Methoxy-1-naphthalinacetonitril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Methoxy-1-naphthylacetonitrile
CAS 138113-08-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 7-Methoxy-1-naphthylacetonitrile
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C13 H11 N O
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 7-Methoxy-1-naphthaleneacetonitrile, (7-Methoxynaphthalen-1-yl)acetonitrile, 1-Cyanomethyl-7-methoxynaphthalene, 2-(7-Methoxy-1-naphthyl)acetonitrile, 2-(7-Methoxynaphthalen-1-yl)acetonitrile, 7-Methoxy-1-naphthylacetonitrile, 7-Methoxynaphthalene-1-acetonitrile
InChI-Formel InChI=1S/C13H11NO/c1-15-12-6-5-10-3-2-4-11(7-8-14)13(10)9-12/h2-6,9H,7H2,1H3
SMILES COc1ccc2cccc(CC#N)c2c1
IUPAC-Name 2-(7-Methoxynaphthalin-1-yl)acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 197.23
Menge 25 mg
Formelmasse 197,0841 g/mol