Learn More
7-Methoxy-1-tetralon, TRC
Artikelnummer. 30475936
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30475936 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30475936 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2687002.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Methoxy-1-tetralone
CAS 6836-19-7
Summenformel C11 H12 O2
Menge 2.5 g
Synonym 1(2H)-Naphthalenone','3,4-dihydro-7-methoxy-, 3,4-Dihydro-7-methoxy-1(2H)-naphthalenone, 7-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenone, 7-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydro-1-oxonaphthalene, 7-Methoxy-1-tetralone, 7-Methoxy-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone, 7-Methoxy-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one, 7-Methoxy-α-tetralone, 7-Methoxytetralin-1-one, 7-Methoxytetralone, NSC 97611
InChI-Formel InChI=1S/C11H12O2/c1-13-9-6-5-8-3-2-4-11(12)10(8)7-9/h5-7H,2-4H2,1H3
SMILES COc1ccc2CCCC(=O)c2c1
IUPAC-Name 7-Methoxy-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-on
Molekulargewicht (g/mol) 176.21
Formelmasse 176.0837