Learn More
7-Methoxy-2,2,4-trimethyl-1,2-dihydrochinolin (> 90%), TRC
Artikelnummer. 30469716
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30469716 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30469716 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM27110210G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Methoxy-2,2,4-trimethyl-1,2-dihydroquinoline
CAS 1810-74-8
Summenformel C13 H17 N O
Menge 10 g
Synonym 1,2-Dihydro-7-methoxy-2,2,4-trimethylquinoline, 2,2,4-Trimethyl-7-methoxy-1,2-dihydroquinoline
InChI-Formel InChI=1S/C13H17NO/c1-9-8-13(2,3)14-12-7-10(15-4)5-6-11(9)12/h5-8,14H,1-4H3
SMILES COc1ccc2C(=CC(C)(C)Nc2c1)C
IUPAC-Name 7-Methoxy-2,2,4-trimethyl-1H-chinolin
Molekulargewicht (g/mol) 203.28
Formelmasse 203.131