Learn More
7-Methoxy-3,4-dihydro-1-naphthalenyl-acetonitril, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 7-Methoxy-3,4-dihydro-1-naphthalenyl-acetonitrile |
| CAS | 861960-34-1 |
| Summenformel | C13 H13 N O |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H13NO/c1-15-12-6-5-10-3-2-4-11(7-8-14)13(10)9-12/h4-6,9H,2-3,7H2,1H3 |
| SMILES | COc1ccc2CCC=C(CC#N)c2c1 |
| IUPAC-Name | 2-(7-Methoxy-3,4-dihydronaphthalin-1-yl)acetonitril |
| Molekulargewicht (g/mol) | 199.25 |
| Formelmasse | 199.0997 |