Learn More
7-Methoxy-4-methyl-2(1H)-chinolinon, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7030813
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15474287
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H31676.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 40053-37-0
Summenformel C11H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 189.21
MDL-Nummer MFCD00711756,MFCD02249162
InChI-Schlüssel MXLWDNBRJGOMLA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-methoxy-4-methyl-quinolin-2-ol, 7-methoxy-4-methylquinolin-2 1h-one, 7-methoxy-4-methyl-2 1h-quinolinone, 7-methoxy-4-methylquinolin-2-ol, enamine_005460, cambridge id 5511456, 7-methoxy-4-methyl-2-hydroxyquinoline, 7-methoxy-4-methylhydroquinolin-2-one, 7-methoxy-4-methylquinolin-2 1h one, 2-hydroxy-7-methoxy-4-methylquinoline
PubChem CID 761548
IUPAC-Name 7-Methoxy-4-Methyl-1H-Chinolin-2-on
SMILES COC1=CC=C2C(C)=CC(=O)NC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Methoxy-4-methyl-2(1H)-quinolinone
Schmelzpunkt 205°C to 207°C
Menge 250 mg
Formelmasse 189.22
Reinheit (%) 96%