Learn More
7-Methoxy-4-Methylcumarin, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11429363
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11429363 1 g 1 Gramm
11439363 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11429363 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11785.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Ein Cumarin-Derivat und fluoreszierender Markierungsstoff.
Löslichkeit
Löslich in Methanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2555-28-4
Summenformel C11H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 190.198
MDL-Nummer MFCD00009773
InChI-Schlüssel UDFPKNSWSYBIHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-methoxy-4-methylcoumarin, 7-methoxy-4-methyl-2h-chromen-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one, 7-methoxy-4-methyl, 4-methylherniarin, hymecromone methyl ether, herniarin, 4-methyl, 7-methoxy-4-methyl-chromen-2-one, 4-methyl-7-methoxycoumarin, coumarin,4-methyl-7-methoxy, coumarin, 7-methoxy-4-methyl
PubChem CID 390807
IUPAC-Name 7-Methoxy-4-methylchromen-2-on
SMILES CC1=CC(=O)OC2=C1C=CC(=C2)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Methoxy-4-methylcoumarin
Schmelzpunkt 159°C to 162°C
Menge 1 g
Beilstein 156900
Löslichkeitsinformationen Soluble in Methanol. Insoluble in water.
Formelmasse 190.2
Reinheit (%) 99%