Learn More
7-Methoxy-6-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]chinazolin-4(3H)-on, Mikromol™
Artikelnummer. 17949424
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17949424 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 17949424 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM3563.020025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
7-Methoxy-6-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]chinazolin-4(3H)-on
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Methoxy-6-(3-morpholin-4-ylpropoxy)quinazolin-4(3H)-one
CAS 199327-61-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 7-Methoxy-6-(3-morpholin-4-ylpropoxy)quinazolin-4(3H)-one
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C16 H21 N3 O4
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 4(3H)-Quinazolinone, 7-methoxy-6-[3-(4-morpholinyl)propoxy]-, 4(1H)-Quinazolinone, 7-methoxy-6-[3-(4-morpholinyl)propoxy]- (9CI), 7-Methoxy-6-[3-(4-morpholinyl)propoxy]-4(3H)-quinazolinone, 7-Methoxy-6-(3-(morpholin-4-yl)propoxy)-3H-quinazolin-4-one, 7-Methoxy-6-(3-morpholinopropoxy)-3,4-dihydroquinazolin-4-one, 7-Methoxy-6-[3-(4-morpholinyl)propoxy]quinazolin-4(3H)-one, Gefitinib Imp. A (EP), Gefitinib Impurity A
InChI-Formel InChI=1S/C16H21N3O4/c1-21-14-10-13-12(16(20)18-11-17-13)9-15(14)23-6-2-3-19-4-7-22-8-5-19/h9-11H,2-8H2,1H3,(H,17,18,20)
SMILES COc1cc2N=CNC(=O)c2cc1OCCCN3CCOCC3
IUPAC-Name 7-Methoxy-6-(3-morpholin-4-ylpropoxy)-3H-chinazolin-4-on
Molekulargewicht (g/mol) 319.36
Menge 25 mg
Formelmasse 319,1532 g/mol