Learn More
7-Methoxycumarin-4-Essigsäure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15494849
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15494849 250 mg 250 Milligramm
15484849 100 mg 100 Milligramm
15474849 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15494849 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J62475.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Vorläufer von fluoreszierenden Cumarin-Reagenzien
7-Methoxycoumarin-4-acetic acid is a precursor to coumarin-type fluorescent reagents. It has been uses as fluorescent probe in preparation of two novel LysB29 selectively labeled fluorescent derivatives of human insulin, in the preparation of cell-penetrating peptide transportan 10 (tp10) and as fluorescent label for peptides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
7-Methoxycumarin-4-Essigsäure ist ein Vorläufer von fluoreszierenden Kumarin-Reagenzien. Wurde als Fluoreszenzsonde bei der Herstellung von zwei neuartigen selektiv LysB29-markierten fluoreszierenden Derivaten von Humaninsulin, bei der Herstellung des zelldurchdringenden Peptids Transportan 10 (tp10) und als Fluoreszenzmarkierung für Peptide verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Aceton und Dimethylsulfoxid.
Hinweise
Exsikkation bei -20 °C. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62935-72-2
Summenformel C12H10O5
Molekulargewicht (g/mol) 234.21
MDL-Nummer MFCD00009774
InChI-Schlüssel ZEKAXIFHLIITGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-methoxycoumarin-4-acetic acid, 2-7-methoxy-2-oxo-2h-chromen-4-yl acetic acid, 7-methoxy-2-oxo-2h-chromen-4-yl acetic acid, 7-methoxy-2-oxo-2h-1-benzopyran-4-acetic acid, 2h-1-benzopyran-4-acetic acid, 7-methoxy-2-oxo, 2-7-methoxy-2-oxochromen-4-yl acetic acid, 7-methoxy-2-oxo-2h-chromen-4-yl-acetic acid, 7-methoxycoumarin-4-yl acetic acid, 7-methoxy-2-oxochromen-4-yl acetic acid, mca-oh
PubChem CID 342221
ChEBI CHEBI:51666
IUPAC-Name 2-(7-methoxy-2-oxo-2H-chromen-4-yl)acetic acid
SMILES COC1=CC=C2C(CC(O)=O)=CC(=O)OC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Methoxycoumarin-4-acetic acid
Schmelzpunkt 193°C
Farbe Grün
Flammpunkt 87°C (189°F)
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Soluble in acetone and dimethyl sulfoxide.
Formelmasse 234.21
Physikalische Form Kristalliner Feststoff