Learn More
7-Methyl-1,2,3,4-tetrahydro-1,8-naphthyridin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15407107
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15407107 1 g 1 Gramm
15468805 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15407107 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H34168.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 274676-47-0
Summenformel C9H12N2
Molekulargewicht (g/mol) 148.209
MDL-Nummer MFCD06739289
InChI-Schlüssel HBWCJMBLUCNJIS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naphthyridine, 7-methyl-1,2,3,4-tetrahydro-1,8 naphthyridine, 7-methyl-1,2,3,4-tetrahydropyridino 2,3-b pyridine, 1,2,3,4-tetrahydro-7-methyl-1,8-naphthyridine, 1,8-naphthyridine, 1,2,3,4-tetrahydro-7-methyl-9ci
PubChem CID 22319466
IUPAC-Name 7-Methyl-1,2,3,4-Tetrahydro-1,8-Naphthyridin
SMILES CC1=NC2=C(CCCN2)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Methyl-1,2,3,4-tetrahydro-1,8-naphthyridine
Schmelzpunkt 88°C to 91°C
Menge 1 g
Formelmasse 148.21
Reinheit (%) 95%