Learn More
7-Methyl-8-nitrochinolin, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11366696
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11366696
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L03882.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7471-63-8 | C10H8N2O2 | 188.186 g/mol
7-Methyl-8-nitroquinoline is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
7-Methyl-8-Nitroquinolin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7471-63-8
Summenformel C10H8N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 188.186
MDL-Nummer MFCD00041234
InChI-Schlüssel ZZDTVYJYMRSNQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinoline, 7-methyl-8-nitro, 8-nitro-7-methylquinoline, 7-methyl-8-nitro-quinoline, acmc-1bcox, 7-methyl 8-nitroquinoline
PubChem CID 81981
IUPAC-Name 7-Methyl-8-Nitrochinolin
SMILES CC1=C(C2=C(C=CC=N2)C=C1)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Methyl-8-nitroquinoline
Schmelzpunkt 185°C to 186°C
Menge 5 g
Beilstein 154601
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 188.19
Reinheit (%) ≥98%