Learn More
7-Methyl-8-nitrochinolin, TRC
Artikelnummer. 30480028
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30480028 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30480028 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM33943050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Methyl-8-nitroquinoline
CAS 7471-63-8
Summenformel C10H8N2O2
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H8N2O2/c1-7-4-5-8-3-2-6-11-9(8)10(7)12(13)14/h2-6H,1H3
SMILES Cc1ccc2cccnc2c1[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 7-Methyl-8-Nitrochinolin
Molekulargewicht (g/mol) 188.18
Formelmasse 188.0586