Learn More
7-Methylguanosine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16401287
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16401287 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16401287 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY122524
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress 7-Methylguanosine is a novel cNIIIB nucleotidase inhibitor with IC50 value of 87.8 ± 7.5 μM.
7-Methylguanosine is a novel cNIIIB nucleotidase inhibitor with IC50 value of 87.8 ± 7.5 μM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Methylguanosine
CAS 20244-86-4
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C11H15N5O5
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen H2O : 25 mg/mL (84.10 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣DMSO : 12.5 mg/mL (42.05 mM; Need ultrasonic)
SMILES [O-]C1=NC(N)=NC2=C1[N+](C)=CN2[C@H]3[C@@H]([C@@H]([C@H](O3)CO)O)O
Molekulargewicht (g/mol) 297.27
Formelmasse 297.27
Reinheit (%) 97.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus