Learn More
7-Methylindol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11398476
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11398476
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L17521.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 933-67-5 | C9H9N | 131.178 g/mol
It is a reactant for preparation of pharmaceutically active pyrrolidine analogues via Markovnikov addition, tryptophan dioxygenase inhibitors pyridyl-ethenyl-indoles as potential anticancer immunomodulators, plant growth inhibitors, antifungal agents, sodium-Dependent Glucose Co-transporter 2 (SGLT2) Inhibitors for the Management of Hyperglycemia in Diabetes and inhibitors of HIV-1 attachment. It is a reactant for Friedel-Crafts alkylation reactions and reductive formylation reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein Reaktant für die Herstellung pharmazeutisch aktiver Pyrrolidinanaloga über Markowniko-Addition, Tryptophan-Dioxygenase-Inhibitoren-Pyridylvynilindole als potenzielle Antikrebsimmunomodulatoren, Pflanzenwachstumshemmer, Antimykotika, natriumabhängige Glucose-Cotransporter 2 (SGLT2) Inhibitoren für die Behandlung von Hyperglykämie bei Diabetes und HIV-1-Bindung. Es ist ein Reaktant für Friedel-Crafts-Alkylierungsreaktionen und reduktive Formylierungsreaktionen.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 933-67-5
Summenformel C9H9N
Molekulargewicht (g/mol) 131.178
MDL-Nummer MFCD00005684
InChI-Schlüssel KGWPHCDTOLQQEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-methylindole, 7-methylindol, 1h-indole, 7-methyl, indole, 7-methyl, 7-methyindole, 7-methyl-indole, 7-methyl indole, unii-7z1e6hit9s, 7z1e6hit9s, 7-methyl-1h-indol-1-yl
PubChem CID 70275
IUPAC-Name 7-Methyl-1H-Indol
SMILES CC1=CC=CC2=C1NC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Methylindole
Schmelzpunkt 83°C to 84°C
Siedepunkt 266°C
Menge 5 g
Beilstein 111088
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 131.18
Reinheit (%) 98%