Learn More
7-Methylxanthin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7030498
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11412260 50 mg 50 Milligramm
15433847 250 mg 250 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 11412260
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H29190.MF
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 552-62-5 | C6H6N4O2 | 166.14 g/mol
It is used to metabolite theophylline and caffeine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird zur Metabolisierung von Theophyllin und Koffein verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylsulfoxid. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 552-62-5
Summenformel C6H6N4O2
Molekulargewicht (g/mol) 166.14
MDL-Nummer MFCD00037979
InChI-Schlüssel PFWLFWPASULGAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-methylxanthine, heteroxanthine, heteroxanthin, 7-methylxanthin, 7-methyl-1h-purine-2,6 3h,7h-dione, 2,6-dihydroxy-7-methylpurine, xanthine, 7-methyl, 3,7-dihydro-7-methyl-1h-purine-2,6-dione, 7-methyl-3,7-dihydro-1h-purine-2,6-dione, 1h-purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-7-methyl
PubChem CID 68374
ChEBI CHEBI:48991
SMILES CN1C=NC2=C1C(=O)NC(=O)N2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Methylxanthine
Schmelzpunkt >300°C
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen Soluble in dimethyl sulfoxide. Insoluble in water.
IUPAC-Name 7-Methyl-3H-Purin-2,6-Dion
Formelmasse 166.14
Reinheit (%) 98%