Learn More
7-Nitro-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin Hydrochlorid, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15449775
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15449775 1 g 1 Gramm
15469775 250 mg 250 Milligramm
15459775 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15449775 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52389.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 99365-69-2 | C9H11ClN2O2 | 214.649 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99365-69-2
Summenformel C9H11ClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 214.649
MDL-Nummer MFCD07371494
InChI-Schlüssel KGIXLJRTYZOUCW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-nitro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride, 7-nitro-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline hydrochloride, 7-nitro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hcl, 1,2,3,4-tetrahydro-7-nitroisoquinoline hydrochloride, 7-nitro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolinehydrochloride, isoquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-7-nitro-, monohydrochloride, ksc683k9f, 7-nitro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline monohydrochloride, 7-nitro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 13521670
IUPAC-Name 7-Nitro-1,2,3,4-Tetrahydroisochinolin;Hydrochlorid
SMILES C1CNCC2=C1C=CC(=C2)[N+](=O)[O-].Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Nitro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Menge 1 g
Formelmasse 214.65
Reinheit (%) ≥97%