Learn More
7-Nitro-1,2,3,4-tetrahydrochinolin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15498158
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15498158 1 g 1 Gramm
15408168 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15498158 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61612.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 30450-62-5 | C9H10N2O2 | 178.191 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 30450-62-5
Summenformel C9H10N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 178.191
MDL-Nummer MFCD00496654
InChI-Schlüssel WSWMGHRLUYADNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2,3,4-tetrahydro-7-nitroquinoline, 7-nitro-1,2,3,4-tetrahydro quinoline, quinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-7-nitro, 7-nitro-1,2,3,4-tetrahydro-quinoline, pubchem7584, acmc-1aglc, 7-nitrotetrahydro-quinoline, 7-nitro-1,2,3,4-terahydroquinoline
PubChem CID 252513
IUPAC-Name 7-Nitro-1,2,3,4-Tetrahydrochinolin
SMILES C1CC2=C(C=C(C=C2)[N+](=O)[O-])NC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Nitro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Farbe Rot
Menge 1 g
Formelmasse 178.19
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver