Learn More
7-Nitro-1,2,3,4-tetrahydrochinolin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7053871
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15498158
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H61612.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 30450-62-5 | C9H10N2O2 | 178.191 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 30450-62-5
Summenformel C9H10N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 178.191
MDL-Nummer MFCD00496654
InChI-Schlüssel WSWMGHRLUYADNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2,3,4-tetrahydro-7-nitroquinoline, 7-nitro-1,2,3,4-tetrahydro quinoline, quinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-7-nitro, 7-nitro-1,2,3,4-tetrahydro-quinoline, pubchem7584, acmc-1aglc, 7-nitrotetrahydro-quinoline, 7-nitro-1,2,3,4-terahydroquinoline
PubChem CID 252513
IUPAC-Name 7-Nitro-1,2,3,4-Tetrahydrochinolin
SMILES C1CC2=C(C=C(C=C2)[N+](=O)[O-])NC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Nitro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Farbe Rot
Menge 1 g
Formelmasse 178.19
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver