Learn More
7-Nitro-1H-indazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11352127
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11352127 1 g 1 Gramm
11362127 5 g 5 Gramm
11372127 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11352127 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L07970.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 2942-42-9 | C7H5N3O2 | 163.136 g/mol
7-nitroindazole is a specific inhibitor of neural nitric oxide synthase (nNOS), an enzyme that converts arginine to citrulline and nitric oxide (NO) in neuronal tissue. NO is a key player in the hippocampal long-term potentiation (LTP) and in general cell signaling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
7-Nitroindazol ist ein spezifischer Inhibitor der neuronalen Stickstoffmonoxid-Synthase (nNOS), einem Enzym, das Arginin in Citrullin und Stickoxid (NO) in neuronalem Gewebe umwandelt. NO ist ein wichtiger Akteur bei der hippokampalen Langzeit-Potenzierung (LTP) und bei der allgemeinen Zellsignalisierung.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2942-42-9
Summenformel C7H5N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 163.136
MDL-Nummer MFCD00022789
InChI-Schlüssel PQCAUHUKTBHUSA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-nitroindazole, 1h-indazole, 7-nitro, 7-ni, 7-nitro-indazole, unii-ux0n37cmvh, ccris 3309, 2h-indazole,7-nitro, ux0n37cmvh, 7ni
PubChem CID 1893
IUPAC-Name 7-Nitro-1H-Indazol
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])NN=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Nitro-1H-indazole
Schmelzpunkt 184°C to 189°C
Menge 1 g
Beilstein 6809
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 163.14
Reinheit (%) 98%